Läs mer
Etanol, 200 Proof (100 %), USP/EP/ACS, Tax-Paid, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
- Möter USP , EP och ACS-testspecifikationer
- Konsolidera dina inköp till en produktkod och minska eventuellt lagret
- Lämplig för användning som rengöringsmedel, lösningsmedel eller reagens i olika applikationer
- Förpackad i laboratorievänliga storlekar
- Priset inkluderar moms
- Kombination av kompendiella testspecifikationer möjliggör användning över regioner
- Endast avsedd för forskningsanvändning; inte för diagnostiska ändamål för människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol, 200 Proof |
| Smältpunkt | -114 °C |
| Abs. | 0,40 max vid 240 nm (USP, EP), 0,30 max vid 250-260 nm (USP, EP), 0,10 max vid 270-340 nm (USP, EP) |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 20 L |
| Förpackning | Stålhink |
| Fysisk form | Vätska |
| Rester efter avdunstning | 0,001% max. (ACS) |
| Densitet | null |
| Vatten | 0,2% max. (ACS) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol 200 Proof USP EP ACS
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Endast för forskning