Läs mer
Etanol 20 mg/100 ml i vatten, LoGiCal
Produktkod. 30458237
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30458237 1 mL
1 options
Produktkod. 30458237 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCETH20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Etanol 20 mg/100 ml i vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
CAS 64-17-5
Kvantitet 1 mL
Molekylformel C2 H6 O
Formulering Enda lösning
Synonym Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9 CI, ACI), Ethyl alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 100 C.NPA, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A
InChI formel InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LEDER CCO
IUPAC-namn Etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Formel vikt 46,0419 g/mol