Läs mer
Etanol 70% +IPA Ph.Eur., Solveco
Produktkod. 12406991
Change view
Kvantitet:
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12406991 25 L 25 L
18270275 5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 12406991 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1277
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Förhindrar mikrobiologisk kontaminering. Solveco Etanol 70% +IPA Ph.Eur. ger en hög grad av desinfektion på släta, synligt rena ytor. Det är effektivt mot bakterier, svampar och virus.
Fermented ethanol with a concentration of 70 vol - %, denatured with isopropanol. Meets and is tested according to the quality standards of the European Pharmacopoeia. Denatured Ethanol 70% is primarily used for disinfection and is highly effective on smooth, visibly clean surfaces. It is mainly used to prevent the spread of microbial infections. The product is effective against bacteria, fungi, and viruses.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
CAS 12-34-5
Kvantitet 25 L
Förpackning HDPE Bottle
Kokpunkt 78°C
Molekylvikt (g/mol) 46.069
Procent renhet 70%