missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etanol 70% +IPA Ph.Eur., Solveco

Produktkod. 18270275
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.

Produktkod. 18270275

Brand: Solveco Chemicals 1298

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.

Förhindrar mikrobiologisk kontaminering. Solveco Etanol 70% +IPA Ph.Eur. ger en hög grad av desinfektion på släta, synligt rena ytor. Det är effektivt mot bakterier, svampar och virus.

Fermenterad etanol med en koncentration av 70 vol - %, denaturerad med isopropanol. Uppfyller och är testad enligt kvalitetsstandarderna i den europeiska farmakopén. Denaturerad Etanol 70% används främst för desinfektion och är mycket effektiv på släta, synligt rena ytor. Det används främst för att förhindra spridning av mikrobiella infektioner. Produkten är effektiv mot bakterier, svampar och virus.

Kemiska identifierare

Molekylformel C2H6O
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
CAS 64-17-5
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE-behållare
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Procent renhet 70%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol 70%+IPA 3x(3x5L) Ph.Eur.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol, Isopropanol
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.