Läs mer
Ethanol 70% +MEK, Solveco
Beskrivning
Fermented ethanol with a concentration of 70 vol - %, denatured with methyl ethyl ketone. Technical grade. The ethanol has a natural origin and is part of the natural cycle.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Alcohol |
| CAS | 64-17-5 |
| Kvantitet | 15 L |
| Förpackning | 5 L HDPE Bottle |
| Koncentration | 70% |
| Kokpunkt | 78°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.07 g/mol |
| Procent renhet | 70% |
| Kvalitet | Technical |