Läs mer
Etanol 70%, Solveco
Produktkod. 12644613
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12644613 1 L Paket med 12
18230275 25 L -
16649502 5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 12644613 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1054
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Fermenterad och rektifierad etanol av mycket hög renhet, lämplig för rutinlaboratorium och analys. 70 % etanol används också för att desinficera släta och synligt rena ytor, såsom bord, bänkskivor och diskhoar. Det används främst för att förhindra spridning av mikrobiologiska infektioner.
Fermenterad och rektifierad etanol av mycket hög renhet, lämplig för rutinlaboratorium och analys. 70 % etanol används också för att desinficera släta och synligt rena ytor, såsom bord, bänkskivor och diskhoar. Det används främst för att förhindra spridning av mikrobiologiska infektioner. Produkten är CE-märkt som en allmän IVD-produkt i enlighet med in vitro-diagnosdirektivet (förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik).
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE-flaska
Kokpunkt 78°C
Procent renhet 70%
Kvalitet Analytisk
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etanol 70%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Etanol 70%