Läs mer
Etanol 70% +IPA, steril, Ph.Eur. 1 L, Solveco
Produktkod. 12624613
Kvantitet:
12 x 1 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
12 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 12624613
Brand: Solveco Chemicals 1050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Solveco Sterile Etanol D70 är en sterilfiltrerad, denaturerad etanollösning (Ph.Eur.) med 70 % koncentration, utspädd med vatten för injektion. Produkten tillverkas aseptiskt i en Laminar Airflow-enhet (LAF) enligt gällande Good Manufacturing Practice (GMP ) föreskrifter.
Solveco Etanol Steril D70 är en sterilfiltrerad, denaturerad etanol med en koncentration på 70 %, utspädd med vatten för injektion. Produkten tillverkas aseptiskt i en miljö med laminärt luftflöde (LAF) i enlighet med gällande god tillverkningssed (GMP ). Den uppfyller och är testad enligt kvalitetskraven i den europeiska farmakopén avseende etanolhalt, densitet, sterilitet och partikelantal. Solveco rekommenderar Etanol Steril D70 för alla tillämpningar som kräver en steril produkt, såsom rengöring och desinficering av rena rum. Produkten levereras med en batchspecifik GMP certifikat och analyscertifikat. Spårbarheten omfattar de råvaror som används. Produkten kan kombineras med en steril triggerspray eller sterilt spraymunstycke för att optimera desinfektionsresultatet.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Densitet 0.8834–0.8884 at 20°C
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 12 x 1 L
Förpackning HDPE-flaska
Rester efter avdunstning ≤25 ppm
Molekylformel C2H6O
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet 70%
Kvalitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Denaturerad Etanol 70% (denaturerad med Isopropanol)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Propan-2-ol, Etanol