Läs mer
Etanol, 70%, teknisk, denaturerad med 5% metanol, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol |
| Smältpunkt | -117,0 °C |
| CAS | 64-17-5 |
| Densitet | 0.8800 g/mL, 0.88 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 12 °C |
| Analysprocentintervall | 70% |
| Molekylformel | C2H6O |
| Linjär formel | C2H5OH |
| Merck Index | 12, 3807 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol, 70% denaturated with 5% methanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk