Läs mer
Etanol, 70%, teknisk, ej denaturerad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13287993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13287993 5 L Plasttrumma 5 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 13287993 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444280050
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt -48,0 °C
CAS 64-17-5
Kvantitet 5 L
Flampunkt 21 °C
Förpackning Plasttrumma
Analysprocentintervall 70%
Molekylformel C2H6O
Linjär formel CH3CH2OH
Merck Index 15, 3814
Kokpunkt 85,0 °C till 90,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig.
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Formel vikt 46.07
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol, 60%, technical
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk