Läs mer
Etanol 70 % WFI Ph.Eur., Solveco
Beskrivning
Sterilfiltrerad och sterilkontrollerad etanol i en koncentration av 70 vol - %, utspädd med vatten för injektion (WFI). Råvarorna som används i denna etanol överensstämmer med och är testade mot kvalitetsstandarderna i den nuvarande europeiska farmakopén. Solveco rekommenderar Etanol 70% WFI för rengöring och desinfektion. Denna produkt förhindrar effektivt spridning av sporer och hämmar bakterietillväxt. Dessutom finns den även tillgänglig med förinstallerade triggers (art 1439) för ökad bekvämlighet och användarvänlighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Alcohol |
| CAS | 64-17-5 |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Molekylformel | C2H6O |
| Kokpunkt | 78°C |
| InChI-nyckel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCO |
| IUPAC-namn | etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.07 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).