Läs mer
Etanol 96% +MEK 25 L, Solveco
Produktkod. 11365175
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
HDPE-trumma
Förpackningsstorlek:
25 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 11365175
Brand: Solveco Chemicals 1010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Fermenterad etanol med en koncentration av 96%, denaturerad med metyletylketon. Tekniskt betyg.
Fermented ethanol denatured with methylethylketone. The ethanol has a natural origin and is part of the natural cycle. Solveco Ethanol 96% +MEK is used extensively in the engineering industry and in washing fluids, as well as a coolant in machining.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Densitet 0.8109–0.8119kg/L
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 25 L
Förpackning HDPE-trumma
Molekylformel C2H6O
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet 96%
Kvalitet Tekniskt betyg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Denaturerad ETANOL 95% (denaturerad med Metyletylketon)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Etanol, Butanon