Läs mer
Etanol 96 % 1 L, Solveco
Produktkod. 11574139
Change view
Kvantitet:
12 x 1 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
12 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11574139 12 x 1 L HDPE-flaska 12 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 11574139 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1000
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Well suited for routine laboratory and analysis. Solveco Ethanol 96% Analytical Grade is fermented and rectified ethanol with very high purity. This technical quality product has a natural origin.
Väl lämpad för rutinlaboratorium och analys. Solveco Etanol 96% Analytical Grade är fermenterad och rektifierad etanol med mycket hög renhet. Denna tekniska kvalitetsprodukt har ett naturligt ursprung.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Densitet 0.8084g/mL at 20°C
Kvantitet 12 x 1 L
Förpackning HDPE-flaska
Molekylformel C2H6O
Vatten 6.5% max
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kokpunkt 78°C
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet 93.5% min
Kvalitet AG
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etanol 95%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.