Läs mer
Etanol, 99,7 %, ren, vattenfri alkohol, denat. med 3 % v/v dietyleter
Produktkod. 10318820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10318820 1 L 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10318820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270660010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 SEK
    531.91 SEK / 1 L
    Save 48.09 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5 , 60-29-7
Molekylformel C2H6O
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt -114,0 °C
Densitet 0.7800g/mL, 0.78
Kvantitet 1 L
Flampunkt 12 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,3600 till 1,3630
Linjär formel C2H5OH
Viskositet 1,2 mPa (20 °C)
Kokpunkt 78,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar med vatten. Andra lösligheter: blandbar med många organiska lösningsmedel
Molekylvikt (g/mol) 46.069
Formel vikt 46.06
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol, denat. with up to 5% v/v ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk