Läs mer
Etanol 95 % (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10305752 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10305752 5 L HDPE-flaska 5 L
10510153 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10681533 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10040602 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10572143 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
12666697 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10447492 10 L Plastbehållare 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10305752 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0500DF/P21
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
MDL-nummer 3568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Specifikationer
Smältpunkt -114 °C
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 78 °C
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Formel vikt 46,07 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol (95% v/v)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.