missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethanol 96% denaturated with 50g ETAC (3*5Lt)

Brand:  Solveco Chemicals 1008


Ethanol 96% denaturated with 50g ETAC (3*5Lt)

Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.

Produktkod. 18812871

  • 1340.00 SEK / Varje

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Ethanol 96% denaturated with 50g ETAC

Signalord
  • Fara

Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2

Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol, Ethylacetate

SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.