Läs mer
Etanol, 96 % v/v, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15558454 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558454 2.5 L HDPE 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15558454 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8007.2500PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Överträffar ACS-specifikationerna för att ge förbättrad konsistens och karakterisering av reagenset.
BAGARE ANALYZED™ reagenser är en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning. Varje BAGARE ANALYZED™ Reagensetikett ger en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens. Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt −114.5°C
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Flampunkt 12°C
Tändpunkt 425°C
Odör Alcohol
Förpackning HDPE
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Titrerbar syra Max. 0.0005 meq/g
Molekylformel C2H5OH
Titrerbar bas Max. 0.0002 meq/g
Viskositet 1.2 mPas at 20°C
Kokpunkt 78°C
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Procent renhet Min. 95.1 to 96.9% v/v
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5LT Ethanol, 96% (v/v) BAKER ANALYZED Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol