Läs mer
Etanol 96% v/v, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer för BP och Ph. Eur., Fisher Chemical™
Produktkod. 10332562 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10332562 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10703753 5 L HDPE-flaska 5 L
10608932 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10332562 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0555DF/17
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 2,5 L, 78 grader C, CHEBI:16236, färglös, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 grader C, 3568, bärnstensfärgad glasflaska, 702 vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
MDL-nummer 3568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Spezifikation
Smältpunkt -114 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 78 °C
Formel vikt 46,07 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol (96% v/v)
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.