Läs mer
Etanol 96% v/v, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer för BP och Ph. Eur., Fisher Chemical™
Produktkod. 10608932 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10608932 25 L Metallburk 25 L
10332562 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10703753 5 L HDPE-flaska 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10608932 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0555DF/25
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 2,5 L, 78 grader C, CHEBI:16236, färglös, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 grader C, 3568, bärnstensfärgad glasflaska, 702 vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
MDL-nummer 3568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Smältpunkt -114 °C
Färg Färglös
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 78°C
Formel vikt 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol (96% v/v)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.