Läs mer
Etanol 96% v/v, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer för BP och Ph. Eur., Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 2,5 L, 78 grader C, CHEBI:16236, färglös, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 grader C, 3568, bärnstensfärgad glasflaska, 702 vätska
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -114 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 5 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Kokpunkt | 78 °C |
| Formel vikt | 46,07 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol (96% v/v)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol