missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etanol, 96 % v/v, Pharmpur™ Kvalitet, Scharlab
Beskrivning
Scharlab erbjuder läkemedelsindustrin lösningsmedel och reagens som överensstämmer med Pharmacopeial Monographys. Alla Pharmpur™ produkter överensstämmer med Ph Eur, USP och/eller andra farmakopéer, vilket indikerar att deras specifikationer uppfyller den europeiska eller amerikanska farmakopén.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol |
| Smältpunkt | -117°C |
| Abs. | Max. 0.40 at 240nm, Max. 0.30 at 250-260nm, Max. 0.10 at 270-340nm |
| CAS | 64-17-5 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Max. 0.003% |
| Utseende | Clear |
| Densitet | 0.805 - 0.812g/cm3 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 9°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ethanol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?