Läs mer
Etanol absolut, Solveco
Produktkod. 11594139
Change view
Kvantitet:
3 x 5 L
12 x 1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11594139 12 x 1 L Paket med 12
16661932 3 x 5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 11594139 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Fermenterad och rektifierad etanol av mycket hög renhet, lämplig för rutinlaboratorium och analys. Alkoholhalten når 99,9%.
Väl lämpad för rutinlaboratorium och analys. Solveco Etanol Absolute är fermenterad och rektifierad etanol med mycket hög renhet. Denna PA-kvalitetslösning har ett naturligt ursprung.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
Abs. ≤0.500 (UV 5 cm, 240 nm)
Färg Färglös
Densitet ≤0.790 g/cm3
Kvantitet 12 x 1 L
Förpackning HDPE-flaska
Kokpunkt 78°C
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet 99.9%
Kvalitet AG
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etanol 99,5%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.