Läs mer
Etanol, 99,5 %, Extra Dry, absolut, AcroSeal™
Produktkod. 10483195 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483195 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
10617864 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10646134 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10483195 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397690010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1235.20 SEK / 1 L
    Save 39.80 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Etanol, >-99,5%, C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 7732-18-5, algrain, alkohol, etylhydroxid, etylhydrat, alkohol, etylalkohol, anhydrol, metylkarbinol, tecsol, spannmålsalkohol, 100 ml, CHEBI: 16236, Färglös, 0,7900 g/ml, 46,07, Extra torr, Fara, GHS P-uttalande Mycket brandfarlig vätska och ånga. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethanol
Namnnotering Extra Dry
Färg Färglös
Densitet 0.7900g/mL
Kvantitet 1 L
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel CH3CH2OH
UN-nummer 1170
Vatten 0,005% max.
Merck Index 15, 3814
Formel vikt 46.07
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Extra torr
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk