Läs mer
Etanol, 99,8%, teknisk, ej denaturerad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13237993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13237993 5 L Plasttrumma 5 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 13237993 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444220050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 SEK
    1669.19 SEK / 5 L
    Save 50.81 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt -114,0 °C
CAS 64-17-5
Densitet 0.7900 g/mL, 0.79
Kvantitet 5 L
Flampunkt 12 °C
Förpackning Plasttrumma
Analysprocentintervall 99.8%
Molekylformel C2H6O
Linjär formel CH3CH2OH
Viskositet 1,2 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 3814
Kokpunkt 78,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: fullständigt löslig.
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Formel vikt 46.07
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk