Läs mer
Etanol 99%+, Absolut, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Beskrivning
Etanol 99%+, Absolut, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -114 °C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 78°C |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | Metallburk |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 59 hPa at 20°C |
| Viskositet | 1.2 mPaS at 20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.07 |
| Formel vikt | 46.07g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol 99+%, absolute
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.