Läs mer
Etanol 99%+, Absolut, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10375842 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10375842 5 L Plastflaska 5 L
10680993 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10048291 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10610813 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
10233962 25 L Metallburk 25 L
10385842 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10375842 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0600DF/21
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Etanol 99%+, Absolut, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
MDL-nummer 3568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Smältpunkt -114 °C
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 59 hPa at 20°C
Viskositet 1.2 mPaS at 20°C
Kokpunkt 78°C
Molekylvikt (g/mol) 46.069
Formel vikt 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol 99+%, absolute
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol