Läs mer
Etanol 96% Ph.Eur. 1 L, Solveco
Produktkod. 12654613
Change view
Kvantitet:
12 x 1 L
Förpackningsstorlek:
12 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
12654613 12 x 1 L 12 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 12654613 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1063
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Fermenterad och rektifierad etanol med en koncentration av 96%. Etanol 96% uppfyller och är testad enligt kvalitetsstandarderna i den europeiska farmakopén.
Fermenterad och rektifierad etanol med en koncentration av 96%. Solveco Etanol 96% Ph.Eur. har en exceptionellt hög renhetsnivå och den uppfyller och är testad enligt kvalitetsstandarderna i den europeiska farmakopén. Denna etanol är livsmedelsgodkänd och kan levereras med batchspecifika analyscertifikat, såväl som GMO- och koshercertifieringar. Det är fritt från allergener och har ett jordbruksursprung, vilket gör det till en del av det naturliga kretsloppet.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
Abs. <0.40 (UV 5cm, 240nm)
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Densitet 0.8036–0.8109kg/L
Kvantitet 12 x 1 L
Förpackning HDPE-flaska
Rester efter avdunstning 25 ppm
Molekylformel C2H6O
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kokpunkt 78°C
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet 96%
Kvalitet Ph.Eur.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etanol 96%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.