Läs mer
Etanol, absolut (200 bevis), molekylärbiologigrad, Fisher BioReagents™
Produktkod. 16685992 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
0.1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16685992 100 mL 0.1 L
16606002 500 mL -
16688242 2.5 L -
16695992 4 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 16685992 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2818100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1123.52 SEK
    268.18 SEK / 0.1 L
    Save 855.34 SEK
    76% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Uppfyller ACS-specifikationer
  • Uppfyller ACS-specifikationer
  • För nukleinsyrarening och utfällning
  • Ultrapure etanol av molekylärbiologi används för rening och utfällning av biomolekyler som nukleinsyror och proteiner
  • Det används också inom histologi för att förbereda färgnings- och avfärgningsreagens och för att torka vävnader före inbäddning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt -114 °C
Namnnotering Absolute (200 Proof)
Färg Färglös
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Identifiering Pass Test
Infrarött spektrum Conforms to reference
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Rester efter avdunstning 0.001% max.
Analysprocentintervall Assay: ≥99.5% (v/v)
Titrerbar syra 0.0005 mEq /g max.
Titrerbar bas 0.0002 mEq /g max.
Linjär formel C2H5OH
Vatten 0.2% max.
Merck Index 15, 3814
Kokpunkt 78°C
Molekylvikt (g/mol) 46.069
Formel vikt 46.07
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol