Läs mer
Etanol, absolut (200 bevis), molekylärbiologigrad, Fisher BioReagents™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Uppfyller ACS-specifikationer
- Uppfyller ACS-specifikationer
- För nukleinsyrarening och utfällning
- Ultrapure etanol av molekylärbiologi används för rening och utfällning av biomolekyler som nukleinsyror och proteiner
- Det används också inom histologi för att förbereda färgnings- och avfärgningsreagens och för att torka vävnader före inbäddning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol |
| Smältpunkt | -114 °C |
| Namnnotering | Absolute (200 Proof) |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 4 L |
| Flampunkt | 12°C (53.6°F) |
| Identifiering | Pass Test |
| Infrarött spektrum | Conforms to reference |
| Fysisk form | Vätska |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Molecular Biology Grade Ethanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol