Beskrivning
- Ultraviolett absorption (1,00 cm bana vs vatten; kurva jämn genom det angivna intervallet utan främmande föroreningstoppar):
- vid max 210 nm. 1.00
- vid max 220 nm. 0,50
- vid max 230 nm. 0,20
- vid max 250 nm. 0,05
- vid max 270-400 nm. 0,01
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 64-17-5 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Analysprocentintervall | min. 99.5% |
| Rester efter avdunstning | max. 0.001% |
| Molekylformel | C2H6O |
| MDL-nummer | MFCD00003568 |
| Vatten | max. 0.2% |
| Synonym | Ethyl alcohol |
| InChI-nyckel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCO |
| Visa mer |