Läs mer
Etanol Absolut, 99,5 %, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15528464 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 500 mL
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15528464 6 x 500 mL Glas 500ml
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15528464 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8029.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
För användning i ultraviolett spektrofotometri, med en minsta analys på 99,5 %.
BAGARE ANALYZED™ reagenser är en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning. Varje BAGARE ANALYZED™ Reagensetikett ger en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens. Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol, Absolute
Smältpunkt −114.1°C
Abs. Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.50 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.05 at 250nm, Max. 0.01 at 270-400nm
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kvantitet 6 x 500 mL
Explosionsgräns Lower: 3.3 - 3.7 Vol %, Upper: 19 Vol %
Flampunkt 12°C
Odör Alcohol
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Molekylformel C2H6O
Ångtryck 5.85 kPa at 20°C
Viskositet 1.082 - 2.247 mm2/s
Vatten Max. 0.2%
Kokpunkt 78.2°C to 78.5°C
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Procent renhet Min. 99.5%