Läs mer
Etanol Absolut 99,8+%, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivning
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 2,5L, 78 grader C, CHEBI:16236, färglös, 46,07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, etanol, -114 grader.C, 3568, 46,07 g/mol, 46,07 glasflaska, 46d glas, 46d glasflaska.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Plastbehållare |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Smältpunkt | -114 °C |
| Kokpunkt | 78°C |
| Kvantitet | 10 L |
| Formel vikt | 46.07g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol, absolute
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.