Läs mer
Etanol Absolut, 99,9 %, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. p-7145019 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 13225483
Brand: JT Baker 8025.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Överträffar ACS-specifikationerna för att ge förbättrad konsistens och karakterisering av reagenset. J.T. Baker™ Etanol Absolut, 99,9 %, BAKER ANALYZED™ uppfyller EPA-metod 130.2 för testning av vattenhårdhet och uppfyller amerikanska FDA-krav för användning inom läkemedelsindustrin.
BAKER ANALYZED™ reagents are a grade of high quality chemicals for laboratory and specialized industrial use. Every BAKER ANALYZED™ Reagent label provides an Actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency. Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol, Absolute
Smältpunkt −114.5°C
Färg Colorless
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Flampunkt 12°C
Tändpunkt 425°C
Odör Alcohol
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Titrerbar syra Max. 0.0005 meq/g
Titrerbar bas Max. 0.0002 meq/g
Viskositet 1.2 mPas at 20°C
Vatten Max. 0.2%
Procent renhet Min. 99.9% v/v
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • etanol 100%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).