Läs mer
Etanol Absolut, ACS Grade, Scharlab
Beskrivning
- Synonymer: Etylalkohol, Methylcarbinol, Spirit, Spirit of wine
- Molekylformel :C2H5OH
- Molar massa: 46,07 g/mol
- CAS: 64-17-5
- EIN ECS nr.: 200-578-6
- Dielektrisk konstant: 24,3 vid 25 °C
- Reducerande ämnen: Klarar testet
Reagerar explosivt med starka oxidationsmedel inklusive kromtrioxid, väteperoxid och oorganiska syror som salpetersyra. Kan reagera våldsamt med metaller som magnesium, natrium och kalium för att producera väte. Kan skada packningar, målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material, gummi och vissa plaster.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 64-17-5 |
| Kvantitet | 5 L |
| Molekylformel | C2H6O |
| Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
| InChI-nyckel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCO |
| IUPAC-namn | etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.069 |
| PubChem CID | 702 |
| ChEBI | CHEBI:16236 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Etanol, absolut, ACS BASIC
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .