Läs mer
Etanol absolut, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 15568454 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15568454 250 mL Glasflaska 250ml
15588454 2.5 L Plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15568454 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8025.0250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Överskrider ACS-specifikationerna
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethyl alcohol
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Smältpunkt -117°C
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 0.7895 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 12°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning max. 0.001%
Analysprocentintervall min. 99.9% (v/v)
Titrerbar syra max. 0.0005 meq/g
Titrerbar bas max. 0.0002 meq/g
UN-nummer 1170
Vatten max. 0.2%
Kokpunkt 78.3°C (1013 hPa)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • etanol 100%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).