Läs mer
Etanol absolut, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
250 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -117°C |
| Färg | Max. 10 (APHA) |
| Densitet | 0.7895 g/cm³ (20°C) |
| Kokpunkt | 78.3°C (1013 hPa) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Förpackning | Plastflaska |
| Analysprocentintervall | min. 99.9% (v/v) |
| Rester efter avdunstning | max. 0.001% |
| Titrerbar syra | max. 0.0005 meq/g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- etanol 100%
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.