Beskrivning
- Ultraviolett absorption (1,00 cm bana vs vatten):
- vid max 210 nm. 0,7
- vid max 240 nm. 0,1
- vid max 260 nm. 0,01
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -117°C |
| CAS | 64-17-5 |
| Densitet | 0.7895 g/cm³ (20°C) |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Rester efter avdunstning | max. 0.001% |
| Analysprocentintervall | min. 99.5% |
| Molekylformel | C2H6O |
| MDL-nummer | MFCD00003568 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).