Beskrivning
- Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
- Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
- Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
- Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol, Absolute |
| Smältpunkt | -114.5°C |
| CAS | 64-17-5 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 5 L |
| Explosionsgräns | 3.5 - 15 Vol % |
| Flampunkt | 12°C |
| Tändpunkt | 425°C |
| Odör | Alcohol-like |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- etanol 100%
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.