missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etanol Absolut, Gradient HPLC Grade, Scharlab

Produktkod. 11364064
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11364064 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 11364064 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer ET00102500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.

Garanterade specifikationer för användning i gradient HPLC. Etanol Absolut, Gradient HPLC Grade, Scharlab är av lämplig renhet för att användas som en mobil fas i HPLC vid analytiska och preparativa separationer.

  • Genomgår högeffektiv destillation, fastfasabsorption och andra behandlingar för att eliminera föroreningar som kan störa HPLC-analys
  • Mikrofiltrerad och förpackad i bärnstensfärgade flaskor (förseglade med ett PTFE-membran i locket) för att undvika eventuell kontaminering

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt -114.5°C
Abs. 0.699 AU at 205nm, 0.301 AU at 220nm, 0.046 AU at 245nm, 0.009 AU at 260nm
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Densitet 0.789 - 0.790g/cm3
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 12°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 425°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Applications: solvents, disinfectant, for pharmaceutical use, synthesis of organic products, perfumery
Rester efter avdunstning Max. 0.0002%
Analysprocentintervall v/v
Molekylformel C2H6O
Linjär formel C2H5OH
Ångtryck 59 hPa
UN-nummer 1170
Vatten Max. 0.1%, Absolute
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kokpunkt 78.3°C
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet Min. 99.9%
Kvalitet HPLC-gradient
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.