Beskrivning
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, alkohol, algrain, alkohol, anhydrol, etylalkohol, etylhydrat, etylhydroxid, spannmålsalkohol, metylkarbinol, tecsol, 2,5L, 78 grader.C, CHEBI:16236, färglös, 46.07g/mol, 46.07g/mol,NHFFQFQFJFQFQFQFJFQFQU, 2,5L etanol, -114 grader C, 3568, 46.069, bärnstensfärgad glasflaska, vätska, 702
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7 |
| Smältpunkt | -114 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Synonym | ethyl alcohol |
| Kokpunkt | 78 °C |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.07 |
| Formel vikt | 46,07 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol, absolute
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.