Läs mer
Etanol Absolute, för HPLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 10428671 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10428671 2.5 L 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 10428671 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0665DF/17
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, alkohol, algrain, alkohol, anhydrol, etylalkohol, etylhydrat, etylhydroxid, spannmålsalkohol, metylkarbinol, tecsol, 2,5L, 78 grader.C, CHEBI:16236, färglös, 46.07g/mol, 46.07g/mol,NHFFQFQFJFQFQFQFJFQFQU, 2,5L etanol, -114 grader C, 3568, 46.069, bärnstensfärgad glasflaska, vätska, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7
Smältpunkt -114 °C
CAS 64-17-5
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2H6O
MDL-nummer 3568
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kokpunkt 78 °C
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46,07 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol, absolute
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol