Läs mer
Etanol Absolut +IPA, Solveco
Produktkod. 18210275
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
12000ml
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18210275 5 L -
11698713 25 L 25 L
12624623 1 L 12000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 18210275 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1023
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Fermenterad och rektifierad etanol denaturerad med isopropylalkohol. Alkoholhalten når 99,9 vol - %.
Fermenterad och rektifierad etanol denaturerad med isopropylalkohol. Alkoholhalten når 99,9 vol - %.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE-behållare
Kokpunkt 78°C
Procent renhet 99.90%
Kvalitet Teknisk
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 15L Ethanol Absolute +IPA (3x5L)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Isopropanol