missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etanol Absolut +MEK, Solveco

Produktkod. 18220275
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18220275 5 L -
18250275 25 L -
11514149 1 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 18220275 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1029

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.

Fermenterad och rektifierad etanol denaturerad med metyletylketon. Alkoholhalten når 99,9 vol - %.

Fermenterad och rektifierad etanol denaturerad med metyletylketon. Alkoholhalten når 99,9 vol - %.

Kemiska identifierare

CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE-behållare
Kokpunkt 78°C
Procent renhet 99.90%
Kvalitet Teknisk
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.