Läs mer
Etanol absolut, Multisolvent™ HPLC Grade, ACS, Scharlab
Beskrivning
Multisolvent™ Etanol mikrofiltreras genom membran med pordiameter 0,22 m μför en ultraren produkt av ACS HPLC-kvalitet.
- Synonymer: Etylalkohol, Methylcarbinol, Spirit, Spirit of wine
- Molekylformel :C2H5OH
- Molar massa: 46,07 g/mol
- CAS: 64-17-5
- EIN ECS nr.: 200-578-6
- Dielektrisk konstant: 24,3 vid 25 °C
Reagerar explosivt med starka oxidationsmedel inklusive kromtrioxid, väteperoxid och oorganiska syror som salpetersyra. Kan reagera våldsamt med metaller som magnesium, natrium och kalium för att producera väte. Kan skada packningar, målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material, gummi och vissa plaster.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -114.5°C |
| Abs. | Passes Test |
| CAS | 64-17-5 |
| Aciditet | 0.0002mEq/g |
| Alkalinitet | 0.0002mEq/g |
| Utseende | Clear |
| Densitet | 0.79g/cm3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Identifiering | Passes Test (IR spectrum) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Etanol absolut, Multisolvent
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.