missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etanol Absolut Ph.Eur., Solveco

Produktkod. 12607223
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12607223 25 L 25 L
12697213 5 L 5 L
12664613 1 L Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 12607223 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1017

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.

Absolut etanol av farmaceutisk kvalitet med en koncentration av 99,9 vol-%. Denna syntetiska etanol framställs genom en komplex trestegsprocess, vilket resulterar i en dubbeldestillerad etanol.

A synthetic ethanol that is produced through a complex three-step process, resulting in double-distilled ethanol. This makes it an ideal product for applications requiring the highest quality ethanol. Synthetic ethanol is manufactured using selective synthetic chemistry, which eliminates risks associated with contaminants such as genetically modified organisms, pesticide residues, natural allergens, phthalates, and dioxins. With a purity of 99.9%, this ethanol meets the quality requirements of the European Pharmacopoeia and is available with a batch-specific Certificate of Analysis upon request.

Kemiska identifierare

CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ethanol
LEDER CCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
Kvantitet 25 L
Förpackning HDPE Container
Kokpunkt 78°C
Procent renhet 99.90%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.