Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss. pa, absolut,≥ 99,8 % (GC), endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
160 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metal Drum
Metalltrumma
Plastflaska
Poly-coated Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
160kg
2.5 L
30kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol (Untaxed) |
| Smältpunkt | -114°C (literature) |
| Namnnotering | Puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC), for license holders only |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kokpunkt | 78°C to 79°C |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Förpackning | Plastflaska |
| Linjär formel | CH3CH2OH |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.