Läs mer
Ethanol, Anhydrous, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. p-7120405
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15645450
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 413221L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn ethanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Namnnotering Anhydrous, tested According to Ph.Eur.
Densitet 0.789g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 19% (60°F)
Flampunkt 14°C (57.2°F)
Tändpunkt 683°F
Linjär formel CH3CH2OH
Ångtryck 44.6mmHg (20°C)
UN-nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formel vikt 46.07g/mol