Läs mer
Etanol, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 15568474 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
15568474 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15568474 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8229.2500PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Laboratoriereagens
  • UV-absorbans (1 cm vs hexan)
    • vid max 220 nm. 0,30
    • vid max 230 nm. 0,18
    • vid max 240 nm. 0,08
    • vid max 270 nm. 0,02
    • 220-270 nm (inga maxima) klarar testet
Specifikationer
Smältpunkt -114 °C
CAS 64-17-5
Utseende Passes Test
Densitet 0.804 - 0.809 g/mL (at 20°C)
Kvantitet 2.5 L
Identifiering Passes Test
Förpackning Plastflaska
Rester efter avdunstning max. 0.0015%
Analysprocentintervall 96.0 to 97.2% (v/v) Passes Test
Titrerbar syra Passes Test
Molekylformel C2H6O
Titrerbar bas Passes Test
MDL-nummer MFCD00003568
UN-nummer 1170
Synonym Ethyl alcohol
Kokpunkt 78.0°C to 79.0°C
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol min. 95% by volume
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol Absolute