Läs mer
Etanol, CHROMASOLV™ ACS-reagens, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15630590
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15630590 2.5 L 2.5 L
15650590 500 mL 500ml
15670590 6 x 500 mL Paket med 6
15660590 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15630590 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 028502.5L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Densitet 0.789g/mL at 25°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 19% (60°F)
Flampunkt 14°C (57.2°F)
Tändpunkt 683°F
Fysisk form Extra Fin Spirit
Linjär formel CH3CH2OH
Ångtryck 44.6mmHg (20°C)
UN-nummer 1170
Beilstein 1718733
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet 96% (v/v)
Kvalitet CHROMASOLV™ ACS-reagens