Läs mer
Etanol, CHROMASOLV™ ACS-reagens, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol |
| Densitet | 0.789g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Explosionsgräns | 19% (60°F) |
| Flampunkt | 14°C (57.2°F) |
| Tändpunkt | 683°F |
| Fysisk form | Extra Fine Spirit |
| Linjär formel | CH3CH2OH |
| Ångtryck | 44.6mmHg (20°C) |
| UN-nummer | 1170 |
| Visa mer |