Learn More
Etanol, CHROMASOLV™ Gradientbetyg, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. 15610600
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 L
2.5 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15610600 1 L 1 L
15620600 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Product Code. 15610600 missing translation for 'mfr' Honeywell-Chromasolv missing translation for 'supplierNo' 028541L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
för HPLC, gradientgrad,≥ 99,8 %, endast för licensinnehavare
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethanol
Densitet 0.789g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 19% (60°F)
Flampunkt 14°C (57.2°F)
Tändpunkt 683°F
Linjär formel CH3CH2OH
Ångtryck 44.6mmHg (20°C)
UN-nummer 1170
Beilstein 1718733
Löslighetsinformation Completely souble in water
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet CHROMASOLV™ Lutning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol